Tisk…
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49271-1G PC49271-5G
APOSPC49271-1GEA 3270 CZK
APOSPC49271-1G APOSPC49271-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃F₂IO
MW: 268,0000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835190
CAS číslo: 885590-99-8