Tisk…
3-Amino-2-fluorobenzylalkohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Amino-2-fluorophenyl)methanol
PC49265-1G PC49265-250MG
APOSPC49265-1GEA 3870 CZK
APOSPC49265-1G APOSPC49265-250MG
3-Amino-2-fluorobenzylalkohol 97%
3-Amino-2-fluorobenzylalkohol
Vzorec: C₇H₈FNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11846488
CAS číslo: 1051899-73-0