Tisk…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49261-10G PC49261-1G PC49261-5G PC49261-25G
APOSPC49261-10GEA 8300 CZK
APOSPC49261-10G APOSPC49261-1G APOSPC49261-5G APOSPC49261-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116032
CAS číslo: 878001-20-8