Tisk…
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4926-1G PC4926-500MG PC4926-5G
APOSPC4926-1GEA 7840 CZK
APOSPC4926-1G APOSPC4926-500MG APOSPC4926-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₁₄H₆Cl₃F₃N₂
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172210
CAS číslo: 338407-06-0