Tisk…
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-α-D-arabinofuranose, 2-Deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoyl-α-D-arabinofuranose
PC49254-25G
APOSPC49254-25GEA 2400 CZK
APOSPC49254-25G
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate 98%
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate
Vzorec: C₂₆H₂₁FO₇
MW: 464,44 g/mol
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00083339
CAS číslo: 97614-43-2