Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49252-1G PC49252-5G PC49252-250MG
APOSPC49252-1GEA 4630 CZK
APOSPC49252-1G APOSPC49252-5G APOSPC49252-250MG
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)aniline
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832255
CAS číslo: 97608-50-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III