Tisk…
4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49248-1G PC49248-25G PC49248-5G
APOSPC49248-1GEA 622 CZK
APOSPC49248-1G APOSPC49248-25G APOSPC49248-5G
4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
4-Bromo-2,3-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09030643
CAS číslo: 112279-72-8