Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49241-1G PC49241-25G PC49241-5G
APOSPC49241-1GEA 3070 CZK
APOSPC49241-1G APOSPC49241-25G APOSPC49241-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Bod tání: 47…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037472
CAS číslo: 861928-27-0