Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49239-25G
APOSPC49239-25GEA 4600 CZK
APOSPC49239-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,0200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406886
CAS číslo: 220996-80-5