Tisk…
2,3-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49213-5G
APOSPC49213-5GEA 2900 CZK
APOSPC49213-5G
2,3-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
2,3-Dichloro-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669666
CAS číslo: 185985-40-4