Tisk…
Methyl-6-fluoronicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Fluoronicotinic acid methyl ester, Methyl 6-fluoropyridine-3-carboxylate
PC49205-25G PC49205-5G
APOSPC49205-25GEA 6450 CZK
APOSPC49205-25G APOSPC49205-5G
Methyl-6-fluoronicotinate 98%
Methyl-6-fluoronicotinate
Vzorec: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Bod tání: 48…52 °C
Bod vzplanutí: 98,9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095098
CAS číslo: 1427-06-1