Tisk…
2-Iodoperfluoropropane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoro-2-iodopropane, Heptafluoroisopropyl iodide, Heptafluoro-2-iodopropane, 2-Iodoheptafluoropropane
PC4920-100G PC4920-10G PC4920-25G PC4920-500G
APOSPC4920-100GEA 2240 CZK
APOSPC4920-100G APOSPC4920-10G APOSPC4920-25G APOSPC4920-500G
2-Iodoperfluoropropane 98%
2-Iodoperfluoropropane
Vzorec: C₃F₇I
MW: 295,93 g/mol
Bod varu: 38 °C
Bod tání: –56 °C
Hustota: 2,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042089
CAS číslo: 677-69-0
EINECS: 211-643-3