3-(Difluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49198-1G
PC49198-5G
APOSPC49198-1GEA
4570
CZK
APOSPC49198-1G
APOSPC49198-5G
3-(Difluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₈H₆F₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18791599 CAS číslo: 945004-44-4 |