Tisk…
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49197-1G PC49197-250MG PC49197-5G
APOSPC49197-1GEA 3150 CZK
APOSPC49197-1G APOSPC49197-250MG APOSPC49197-5G
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.129 g/mol
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17480442
CAS číslo: 55805-20-4