Tisk…
4-Fluoro-3-nitrophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49179-1G PC49179-25G PC49179-5G
APOSPC49179-1GEA 622 CZK
APOSPC49179-1G APOSPC49179-25G APOSPC49179-5G
4-Fluoro-3-nitrophenol 97%
4-Fluoro-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038714
CAS číslo: 2105-96-6