Tisk…
Difluoroiodomethane 10% (w/w) in THF
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49177-10G PC49177-25G
APOSPC49177-10GEA 7250 CZK
APOSPC49177-10G APOSPC49177-25G
Difluoroiodomethane 10% (w/w) in THF
Difluoroiodomethane
Vzorec: CHF₂I
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094113
CAS číslo: 1493-03-4
UN: 2056
ADR: 3,II