Tisk…
2'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC49176-1G PC49176-5G PC49176-25G
APOSPC49176-1GEA 3110 CZK
APOSPC49176-1G APOSPC49176-5G APOSPC49176-25G
2'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
2'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.0160 g/mol
Hustota: 1.645 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07380806
CAS číslo: 244229-34-3