Tisk…
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49173-1G PC49173-250MG
APOSPC49173-1GEA 1460 CZK
APOSPC49173-1G APOSPC49173-250MG
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₂S
Bod tání: 103…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631932
CAS číslo: 163295-75-8
UN: 3261
ADR: 8,II