Tisk…
2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-bromo-5-fluoropyrimidine
PC49168-1G PC49168-250MG
APOSPC49168-1GEA 1740 CZK
APOSPC49168-1G APOSPC49168-250MG
2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
2-Bromo-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄H₂BrFN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09835164
CAS číslo: 947533-45-1