3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine
PC49162-1G
PC49162-250MG
APOSPC49162-1GEA
7250
CZK
APOSPC49162-1G
APOSPC49162-250MG
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Vzorec:
C₆H₂BrFN₂ MW: 201 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16988825 CAS číslo: 950670-18-5 |