Tisk…
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49160-25G
APOSPC49160-25GEA 2320 CZK
APOSPC49160-25G
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxypyridine 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅BrFNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04972397
CAS číslo: 884494-81-9