Tisk…
1-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-cyano-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4916-1G PC4916-500MG
APOSPC4916-1GEA 27840 CZK
APOSPC4916-1G APOSPC4916-500MG
1-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-cyano-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
1-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-cyano-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Vzorec: C₁₃H₉ClF₃N₅O₂
MW: 359,70 g/mol
Bod tání: 215…217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172995
CAS číslo: 338409-11-3