Tisk…
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49158-10G PC49158-5G
APOSPC49158-10GEA 8700 CZK
APOSPC49158-10G APOSPC49158-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660317
CAS číslo: 886503-52-2