Tisk…
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Dibromo-1,3-difluorobenzene
PC49154-1G PC49154-5G PC49154-25G
APOSPC49154-1GEA 622 CZK
APOSPC49154-1G APOSPC49154-5G APOSPC49154-25G
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₂Br₂F₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07783665
CAS číslo: 128259-71-2