Tisk…
2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49149-1G PC49149-25G PC49149-5G
APOSPC49149-1GEA 3340 CZK
APOSPC49149-1G APOSPC49149-25G APOSPC49149-5G
2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene 97%
2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene
Vzorec: C₇H₄F₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026289
CAS číslo: 195886-79-4