2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49147-10G
PC49147-1G
PC49147-5G
APOSPC49147-10GEA
52900
CZK
APOSPC49147-10G
APOSPC49147-1G
APOSPC49147-5G
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₃F₄N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22199287 CAS číslo: 1374659-38-7 UN: 1993 ADR: 3,III |