Tisk…

5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC49144-1G PC49144-5G
APOSPC49144-1GEA 1660 CZK
APOSPC49144-1G APOSPC49144-5G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Bod tání: 35…40 °C
Bod vzplanutí: 89,4 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11977429
CAS číslo: 845827-13-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR