Tisk…

2-(Difluoromethyl)pyridine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC49143-10G PC49143-5G
APOSPC49143-10GEA 10420 CZK
APOSPC49143-10G APOSPC49143-5G
2-(Difluoromethyl)pyridine 97%
2-(Difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₂N
MW: 129.11 g/mol
Hustota: 1.204 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 41.7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226632
CAS číslo: 114468-01-8
UN: 1993
ADR: 3 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR