Tisk…
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49139-1G PC49139-500MG
APOSPC49139-1GEA 7540 CZK
APOSPC49139-1G APOSPC49139-500MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Hustota: 1,6573 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14525493
CAS číslo: 1204295-87-3