Tisk…
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4913-1G PC4913-500MG PC4913-5G
APOSPC4913-1GEA 7840 CZK
APOSPC4913-1G APOSPC4913-500MG APOSPC4913-5G
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid 97%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
MW: 282.65 g/mol
Bod tání: 92…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172556
CAS číslo: 338770-18-6