Tisk…
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 3-Fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylate, tert-Butyl 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, 3-Fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-4-piperidone, 3-Fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
PC49128-25G PC49128-5G PC49128-1G
APOSPC49128-25GEA 7940 CZK
APOSPC49128-25G APOSPC49128-5G APOSPC49128-1G
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 96%
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
Vzorec: C₁₀H₁₆FNO₃
MW: 217,24 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10566554
CAS číslo: 211108-50-8