Tisk…
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-amino}acetohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4912-1G PC4912-250MG
APOSPC4912-1GEA 6520 CZK
APOSPC4912-1G APOSPC4912-250MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-amino}acetohydrazide
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetohydrazide
Vzorec: C₈H₈ClF₃N₄O
Bod tání: 161…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00141298
CAS číslo: 446276-13-7