Tisk…
5-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC49119-1G PC49119-250MG
APOSPC49119-1GEA 5490 CZK
APOSPC49119-1G APOSPC49119-250MG
5-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
5-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₅BF₃NO₂
MW: 273,0592 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12198142
CAS číslo: 1084953-47-8