Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49117-1G PC49117-250MG PC49117-5G
APOSPC49117-1GEA 2150 CZK
APOSPC49117-1G APOSPC49117-250MG APOSPC49117-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline 96%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₅BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277488
CAS číslo: 18706-25-7