Tisk…
1-Bromo-5-fluoropentane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49114-1G PC49114-5G
APOSPC49114-1GEA 3740 CZK
APOSPC49114-1G APOSPC49114-5G
1-Bromo-5-fluoropentane
1-Bromo-5-fluoropentane
Vzorec: C₅H₁₀BrF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01709395
CAS číslo: 407-97-6
UN: 1993
ADR: 3,III