Tisk…
2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4911-1G PC4911-500MG PC4911-5G
APOSPC4911-1GEA 15180 CZK
APOSPC4911-1G APOSPC4911-500MG APOSPC4911-5G
2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline 97%
2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline
Vzorec: C₁₆H₉ClF₃N
Bod tání: 102…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00793215
CAS číslo: 339013-58-0