Tisk…
p-Tolylsulphur pentafluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49104-1G PC49104-5G PC49104-250MG
APOSPC49104-1GEA 8070 CZK
APOSPC49104-1G APOSPC49104-5G APOSPC49104-250MG
p-Tolylsulphur pentafluoride
p-Tolylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₇H₇F₅S
Bod varu: 80…81 °C/54mmHg
Hustota: 1,414 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16817600
CAS číslo: 203126-21-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III