Tisk…
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: IiPr.HBF4, 1,3-Diisopropyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
PC49102-5G
APOSPC49102-5GEA 5720 CZK
APOSPC49102-5G
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
Vzorec: C₉H₁₇BF₄N₂
MW: 240,0493 g/mol
Bod tání: 62…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276804
CAS číslo: 286014-34-4