Tisk…
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49099-1G PC49099-5G
APOSPC49099-1GEA 3870 CZK
APOSPC49099-1G APOSPC49099-5G
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₈FNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800666
CAS číslo: 199590-69-7