Tisk…
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49096-1G PC49096-5G PC49096-25G
APOSPC49096-1GEA 1290 CZK
APOSPC49096-1G APOSPC49096-5G APOSPC49096-25G
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
MW: 140,1100 g/mol
Bod tání: 74…75 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09038469
CAS číslo: 103438-84-2