Tisk…
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxypyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49087-25G PC49087-5G
APOSPC49087-25GEA 5530 CZK
APOSPC49087-25G APOSPC49087-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxypyridine 97%
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112553
CAS číslo: 124432-70-8