Tisk…
4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49081-100G PC49081-25G
APOSPC49081-100GEA 2980 CZK
APOSPC49081-100G APOSPC49081-25G
4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
4-Fluoro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈FNO
Bod tání: 45…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077536
CAS číslo: 450-91-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III