Tisk…

3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC49080-1G PC49080-5G PC49080-250MG
APOSPC49080-1GEA 787 CZK
APOSPC49080-1G APOSPC49080-5G APOSPC49080-250MG
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C8H5F3N2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09955455
CAS číslo: 49674-28-4

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR