Tisk…
Ethyl-1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4907-1G PC4907-500MG PC4907-5G
APOSPC4907-1GEA 15180 CZK
APOSPC4907-1G APOSPC4907-500MG APOSPC4907-5G
Ethyl-1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₆H₁₂F₃N₃O₂S
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665285
CAS číslo: 159885-61-7