Tisk…

2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC49066-10G PC49066-5G PC49066-1G
APOSPC49066-10GEA 11740 CZK
APOSPC49066-10G APOSPC49066-5G APOSPC49066-1G
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,18 g/mol
Bod tání: 53…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115964
CAS číslo: 886500-08-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR