Tisk…
4,5-Difluoro-m-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid
PC49065-1G PC49065-5G PC49065-250MG
APOSPC49065-1GEA 3870 CZK
APOSPC49065-1G APOSPC49065-5G APOSPC49065-250MG
4,5-Difluoro-m-toluic acid
4,5-Difluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832332
CAS číslo: 1017778-60-7