Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49064-5G PC49064-10G PC49064-1G
APOSPC49064-5GEA 2570 CZK
APOSPC49064-5G APOSPC49064-10G APOSPC49064-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08282771
CAS číslo: 445-14-7