Tisk…
2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49063-10G PC49063-25G PC49063-5G
APOSPC49063-10GEA 6850 CZK
APOSPC49063-10G APOSPC49063-25G APOSPC49063-5G
2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃
MW: 259.4500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08459291
CAS číslo: 857061-44-0