Tisk…
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49049-1G PC49049-5G
APOSPC49049-1GEA 3640 CZK
APOSPC49049-1G APOSPC49049-5G
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₇ClF₃N
Bod varu: 60 °C/0,2mmHg
Bod tání: 22…24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08448258
CAS číslo: 1701-25-3