Tisk…
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49045-10G PC49045-1G PC49045-5G
APOSPC49045-10GEA 31280 CZK
APOSPC49045-10G APOSPC49045-1G APOSPC49045-5G
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄ClF₂N
MW: 163.56 g/mol
Bod varu: 156…164 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16140199
CAS číslo: 71701-99-0